α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)anilin

SB00812.1 SB00812.50
MAYBSB00812.1EA 0 EUR
MAYBSB00812.1 MAYBSB00812.50
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Molecular Weight: 229.12 g/mol
Siedepunkt: 176
Schmelzpunkt: 3
Dichte: 1.4753 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000394
CAS-Nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR