α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)anilin
004997-100G 004997-500G
FLUO004997-100GEA 72.9 EUR
FLUO004997-100G FLUO004997-500G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Molecular Weight: 229.12 g/mol
Siedepunkt: 176
Schmelzpunkt: 3
Dichte: 1.4753 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000394
CAS-Nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III