3,5-Bis(trifluormethyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
005567-5G 005567-1G
FLUO005567-5GEA 77.4 EUR
FLUO005567-5G FLUO005567-1G
3,5-Bis(trifluormethyl)anisol
3,5-Bis(trifluormethyl)anisol
Formel: C₉H₆F₆O
Molecular Weight: 244.14 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.4192 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00728736
CAS-Nummer: 349-60-0