3-(Trifluormethyl)benzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A16739.06 A16739.14
A16739.06EA 42.9 EUR
A16739.06 A16739.14
3-(Trifluormethyl)benzylalkohol ≥97%
3-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 349-75-7 Molecular Formula: C8H7F3O Formula Weight: 176.14 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 79-80°/3mm Beilstein Reference: 1450161 MDL No.: MFCD00004645
Formel: C₈H₇F₃O
Molecular Weight: 176,14 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,293
Flammpunkt: 84 °C (183 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004645
CAS-Nummer: 349-75-7
EINECS: 206-489-9