3-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
002135-10G 002135-100G 002135-25G
FLUO002135-10GEA 0 EUR
FLUO002135-10G FLUO002135-100G FLUO002135-25G
3-(Trifluormethyl)benzylalkohol
3-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 68 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2949 g/cm³ (21 °C)
MDL: MFCD00004645
CAS-Nummer: 349-75-7
EINECS: 206-489-9