3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
006413-5G 006413-25G 006413-1G
FLUO006413-5GEA 186 EUR
FLUO006413-5G FLUO006413-25G FLUO006413-1G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
MDL: MFCD00061169
CAS-Nummer: 184970-29-4