4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
006415-1G 006415-5G
FLUO006415-1GEA 56.7 EUR
FLUO006415-1G FLUO006415-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Molecular Weight: 194.13 g/mol
MDL: MFCD00061171
CAS-Nummer: 67515-61-1