3-Iod-o-xylol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2,3-Dimethyliodbenzol, 1,2-Dimethyl-3-iodbenzol, 2,3-Dimethyl-1-iodbenzol, 1-Iod-2,3-dimethylbenzol

001050-25G 001050-5G
FLUO001050-25GEA 119 EUR
FLUO001050-25G FLUO001050-5G
3-Iod-o-xylol
3-Iod-o-xylol
Formel: C₈H₉I
Molecular Weight: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 110…111 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041437
CAS-Nummer: 31599-60-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR