2-Iod-m-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethyl-1-iodbenzol, 2,6-Dimethyliodbenzol, 1,3-Dimethyl-2-iodbenzol
A13439.06 A13439.14
A13439.06EA 78.7 EUR
A13439.06 A13439.14
2-Iod-m-xylol ≥98%
2-Iod-m-xylol
Purity: 98% CAS No.: 608-28-6 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6025 Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 1857414 MDL No.: MFCD00019012
Formel: C₈H₉I
Molecular Weight: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 230…231 °C
Schmelzpunkt: 11,2 °C
Dichte: 1,620
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019012
CAS-Nummer: 608-28-6