SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Lieferant: Avantor
7213-08EA 272.77 EUR
7213-08 7213-23 7213-03
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen für den Einmalgebrauch aus PP oder Glas, vorgefüllt mit hochkapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20-µm-PE-Fritten.
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit einem Volumen von einigen hundert µl bis zu 1 L
  • Verarbeitung durch Vakuum, Überdruck oder Zentrifugation
Allgemeine Anwendungen: Schwach bis mäßig polare Analyten aus nichtwässrigen Lösungen.
Diese SPE-Säulen können im Adsorptionsmodus verwendet werden.
Verpackung: Bestimmte Säulen sind in einer mit Folie ausgekleideten Fasertrommel, dem sogenannten Jumbo Pack, erhältlich. Die Säulen sind lose in der Folie verpackt, sodass die einzelnen Beutel nicht geöffnet werden müssen.