5-Iod-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethyl-1-iodbenzol, 3,5-Dimethyliodbenzol, 1,3-Dimethyl-5-iodbenzol
002953-25G 002953-100G
FLUO002953-25GEA 55.4 EUR
FLUO002953-25G FLUO002953-100G
5-Iod-m-xylol
5-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Molecular Weight: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 234…235 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00060659
CAS-Nummer: 22445-41-6