2,3-Dimethylphenylisocyanat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Xylylisocyanat
L10225.06 L10225.03
L10225.06EA 89.2 EUR
L10225.06 L10225.03
2,3-Dimethylphenylisocyanat ≥99%
2,3-Dimethylphenylisocyanat
Purity: 99% CAS No.: 1591-99-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5400 Odour: Pungent Boiling Point: 104-105°/50mm Beilstein Reference: 6313438 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013851
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C (50 mmHg)
Dichte: 1.059
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013851
CAS-Nummer: 1591-99-7
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable