2,6-Diisopropylphenylisocyanat ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Diisopropylphenylisocyanate
L10613.06
L10613.14
L10613.03
L10613.06EA
75.1
EUR
L10613.06
L10613.14
L10613.03
2,6-Diisopropylphenylisocyanat ≥94%
2,6-Diisopropylphenylisocyanat
Purity: 94%
CAS No.: 28178-42-9
Molecular Formula: C13H17NO
Formula Weight: 203.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 116-117°/10mm
Beilstein Reference: 2645721
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00008882
Formel:
C₁₃H₁₇NO Molecular Weight: 203,28 g/mol Siedepunkt: 116…117 °C (10 mmHg) Dichte: 0,951 Flammpunkt: 107 °C (224 °F) |
MDL:
MFCD00008882 CAS-Nummer: 28178-42-9 EINECS: 248-885-4 UN: 2206 ADR: 6.1,II |