2,6-Dimethylphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Xylylisocyanat
L12805.06 L12805.14 L12805.03
L12805.06EA 62.8 EUR
L12805.06 L12805.14 L12805.03
2,6-Dimethylphenylisocyanat ≥98%
2,6-Dimethylphenylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 28556-81-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5356 Boiling Point: 71-72°/3mm Beilstein Reference: 742593 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002012
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,057
Flammpunkt: 86 °C (186 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002012
CAS-Nummer: 28556-81-2
UN: 2206
ADR: 6.1,II