2,6-Dimethylphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Xylylisocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252336-25G 252336-5G
SIAL252336-25GEA 286 EUR
SIAL252336-25G SIAL252336-5G
2,6-Dimethylphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylphenylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 87…80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002012
CAS-Nummer: 28556-81-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III