2,4-Dimethylphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Xylylisocyanat
L11126.03
L11126.06
L11126.03EA
27.5
EUR
L11126.03
L11126.06
2,4-Dimethylphenylisocyanat ≥98%
2,4-Dimethylphenylisocyanat
Purity: 98+%
CAS No.: 51163-29-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 114-115°/2mm
Beilstein Reference: 386756
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013853
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C (2 mmHg) Dichte: 1,041 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00013853 CAS-Nummer: 51163-29-2 UN: 2206 ADR: 6.1,II |