3,5-Dimethylphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Xylylisocyanat
390100-25G 390100-5G
SIAL390100-25GEA 125 EUR
SIAL390100-25G SIAL390100-5G
3,5-Dimethylphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylphenylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013868
CAS-Nummer: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III