2,5-Dimethylphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Xylylisocyanat
L15999.03
L15999.06
L15999.03EA
24.4
EUR
L15999.03
L15999.06
2,5-Dimethylphenylisocyanat ≥97%
2,5-Dimethylphenylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 40397-98-6
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5315
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1100841
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013854
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol Siedepunkt: 210 °C Dichte: 1,043 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00013854 CAS-Nummer: 40397-98-6 UN: 2206 ADR: 6.1,II |