2,3-Xylylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,3-Dimethylphenyl isothiocyanate
SB01617.1 SB01617EA SB01617.50
MAYBSB01617.1EA 0 EUR
MAYBSB01617.1 MAYBSB01617EA MAYBSB01617.50
2,3-Xylylisothiocyanat
2,3-Xylylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NS
MDL: MFCD00041064
CAS-Nummer: 1539-20-4