2,3-Xylylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3-Dimethylphenyl isothiocyanate
002550-5G 002550-25G
FLUO002550-5GEA 48.8 EUR
FLUO002550-5G FLUO002550-25G
2,3-Xylylisothiocyanat
2,3-Xylylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NS
MDL: MFCD00041064
CAS-Nummer: 1539-20-4