2,6-Diethylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,3-Diethyl-2-isothiocyanatobenzene
008865-5G 008865-25G
FLUO008865-5GEA 112 EUR
FLUO008865-5G FLUO008865-25G
2,6-Diethylphenylisothiocyanat
2,6-Diethylphenylisothiocyanat
Formel: C₁₁H₁₃NS
Molecular Weight: 191.3 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (0.3 mmHg)
MDL: MFCD00041069
CAS-Nummer: 25343-69-5