2-Methylbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Aminomethyl)toluol
L05243.03 L05243.06 L05243.14
L05243.03EA 31.5 EUR
L05243.03 L05243.06 L05243.14
2-Methylbenzylamin 98%
2-Methylbenzylamin
Purity: 98% CAS No.: 89-93-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1099406 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008112
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 0,979
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008112
CAS-Nummer: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8,III