3-Methylbenzylamin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(Aminomethyl)toluol

155480010 155480050 155480250
ACRO155480010EA 20.9 EUR
ACRO155480010 ACRO155480050 ACRO155480250
3-Methylbenzylamin 98%
3-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 202…205 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,966 g/cm³
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008118
CAS-Nummer: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR