3-Methylbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Aminomethyl)toluol
L04922.03 L04922.06
L04922.03EA 32 EUR
L04922.03 L04922.06
3-Methylbenzylamin 98%
3-Methylbenzylamin
Purity: 98% CAS No.: 100-81-2 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 507474 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008118
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 203…205 °C
Dichte: 0,960
Flammpunkt: 80 °C (176 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008118
CAS-Nummer: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN: 2735
ADR: 8,III