3-Methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Aminomethyl)toluol
008878-1G
008878-25G
008878-5G
FLUO008878-1GEA
31.1
EUR
FLUO008878-1G
FLUO008878-25G
FLUO008878-5G
3-Methylbenzylamin
3-Methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa) Dichte: 0,9809 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00008118 CAS-Nummer: 100-81-2 EINECS: 202-890-8 UN: 2735 ADR: 8,III |