4-tert-Butylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: p-tert-Butylbenzylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
631280-25G 631280-5G
SIAL631280-25GEA 204 EUR
SIAL631280-25G SIAL631280-5G
4-tert-Butylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzylamin
Formel: C₁₁H₁₇N
Molecular Weight: 163,26 g/mol
MDL: MFCD00040754
CAS-Nummer: 39895-55-1
EINECS: 254-681-6