4-Methylbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Aminomethyl)toluol
126400250
126401000
126400050
ACRO126400250EA
66.6
EUR
ACRO126400250
ACRO126401000
ACRO126400050
4-Methylbenzylamin 98%
4-Methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 13 °C Dichte: 0,95 g/cm³ Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008123 CAS-Nummer: 104-84-7 EINECS: 203-243-2 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |