4-Methylbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13768.14
A13768.22
A13768.14EA
56.6
EUR
A13768.14
A13768.22
4-Methylbenzylamin 98%
4-Methylbenzylamin
Purity: 98%
CAS No.: 104-84-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 196-197°
Beilstein Reference: 956670
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008123
Formel:
C₈H₁₁N Siedepunkt: 196…197 °C Schmelzpunkt: 12…13 °C Dichte: 0,955 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008123 CAS-Nummer: 104-84-7 EINECS: 203-243-2 UN: 2735 ADR: 8,III |