4-Methylbenzylamin

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Aminomethyl)toluol

SB01153.1 SB01153.10 SB01153.50
MAYBSB01153.1EA 0 EUR
MAYBSB01153.1 MAYBSB01153.10 MAYBSB01153.50
4-Methylbenzylamin
4-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20…21 °C
Dichte: 0,952 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008123
CAS-Nummer: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR