4-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-(Aminomethyl)toluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M31201-100G M31201-25G
SIALM31201-100GEA 266 EUR
SIALM31201-100G SIALM31201-25G
4-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20…21 °C
Dichte: 0,952 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008123
CAS-Nummer: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III