2,3-Dimethylanilin , Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,3-Xylidin, 3-Amino-o-xylol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D145807-100G D145807-500G
SIALD145807-100GEA 52.3 EUR
SIALD145807-100G SIALD145807-500G
2,3-Dimethylanilin , Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007732
CAS-Nummer: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217