2,6-Diisopropylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
157716-100ML
157716-500ML
SIAL157716-100MLEA
48.6
EUR
SIAL157716-100ML
SIAL157716-500ML
2,6-Diisopropylanilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylanilin
Formel:
C₁₂H₁₉N Molecular Weight: 177,29 g/mol Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008887 CAS-Nummer: 24544-04-5 EINECS: 246-305-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...