2,6-Xylidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Amino-m-xylol, 2,6-Dimethylanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D146005-100G D146005-500G D146005-5G
SIALD146005-100GEA 43.2 EUR
SIALD146005-100G SIALD146005-500G SIALD146005-5G
2,6-Xylidin, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10…12 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007747
CAS-Nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217