6-Nitro-2,4-xylidin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2,4-Dimethyl-6-nitroanilin
BTB10518.250
BTB10518.1
CHMPBTB10518.250EA
0
EUR
CHMPBTB10518.250
MAYBBTB10518.1
6-Nitro-2,4-xylidin
6-Nitro-2,4-xylidin
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,18 g/mol |
MDL:
MFCD00007739 CAS-Nummer: 1635-84-3 EINECS: 216-662-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |