2-Nitro-4,5-xylidin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06167.1 BTB06167EA BTB06167.50
MAYBBTB06167.1EA 0 EUR
MAYBBTB06167.1 MAYBBTB06167EA MAYBBTB06167.50
2-Nitro-4,5-xylidin
2-Nitro-4,5-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Schmelzpunkt: 143 °C
Dichte: 1,398 g/cm³ (–123.15 °C)
MDL: MFCD00007811
CAS-Nummer: 6972-71-0
EINECS: 230-211-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III