2-Nitro-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dimethylnitrobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N28353-100G N28353-5G
SIALN28353-100GEA 52.2 EUR
SIALN28353-100G SIALN28353-5G
2-Nitro-m-xylol, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-m-xylol
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: ∼225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007181
CAS-Nummer: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
UN: 1665
ADR: 6.1,II