2,6-Dimethylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D146404-100G D146404-25G
SIALD146404-100GEA 128 EUR
SIALD146404-100G SIALD146404-25G
2,6-Dimethylanisol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylanisol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008380
CAS-Nummer: 1004-66-6
EINECS: 213-723-3