4-Methoxy-2,6-bis(2-methyl-2-propanyl)phenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisol
294160250 294161000
ACRO294160250EA 63.3 EUR
ACRO294160250 ACRO294161000
4-Methoxy-2,6-bis(2-methyl-2-propanyl)phenol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₅H₂₄O₂
Molecular Weight: 236.35 g/mol
Siedepunkt: 135…140 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 103…106 °C
MDL: MFCD00008824
CAS-Nummer: 489-01-0
EINECS: 207-693-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥96.0 %