3-Furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163392-25G 163392-5G
SIAL163392-25GEA 220 EUR
SIAL163392-25G SIAL163392-5G
3-Furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Furoic acid
Formel: C₅H₄O₃
Molecular Weight: 112,08 g/mol
MDL: MFCD00005350
CAS-Nummer: 488-93-7
EINECS: 207-689-9