3,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxy-2-xylol, 3,4-Dimethylphenol, asym.-o-Xylenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D175404-100G D175404-500G D175404-5G
SIALD175404-100GEA 57.2 EUR
SIALD175404-100G SIALD175404-500G SIALD175404-5G
3,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 227
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Dichte: 1.023 g/cm³ (17 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002304
CAS-Nummer: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215