2,6-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-3-xylol, 2-Hydroxy-m-xylol, sym.-o-Xylenol
D174904-25G D174904-5G
SIALD174904-25GEA 35.4 EUR
SIALD174904-25G SIALD174904-5G
2,6-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…42 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002240
CAS-Nummer: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215