2,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Hydroxy-3-xylol, 2,4-Dimethylphenol, asym.-m-Xylenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D174203-100ML D174203-25ML
SIALD174203-100MLEA 115 EUR
SIALD174203-100ML SIALD174203-25ML
2,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 210,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002233
CAS-Nummer: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR