3,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: sym.-m-Xylenol, 5-Hydroxy-m-xylol, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-3-xylol, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

144134-100G 144134-5G
SIAL144134-100GEA 45.4 EUR
SIAL144134-100G SIAL144134-5G
3,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 222
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Dichte: 0.968 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002307
CAS-Nummer: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR