2,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-4-xylol, 2-Hydroxy-p-xylol, p-Xylenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W359505-1KG-K W359505-5KG-K
SIALW359505-1KG-KEA 241 EUR
SIALW359505-1KG-K SIALW359505-5KG-K
2,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 212
Schmelzpunkt: 75
Dichte: 1.169 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002237
CAS-Nummer: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215