4-tert-Butylbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21260.06 B21260.14 B21260.22
B21260.06EA 38.5 EUR
B21260.06 B21260.14 B21260.22
4-tert-Butylbenzylalkohol ≥98%
4-tert-Butylbenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 877-65-6 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Flash Point: 128°(262°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 139-140°/20mm Beilstein Reference: 1860665 MDL No.: MFCD00004662
Formel: C₁₁H₁₆O
Siedepunkt: 139…140 °C (20 mmHg)
Dichte: 0,928
Flammpunkt: 128 °C (262 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004662
CAS-Nummer: 877-65-6
EINECS: 212-894-1