4-Methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)toluol, (4-Methylphenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
127809-5G 127809-100G 127809-25G
SIAL127809-5GEA 27.6 EUR
SIAL127809-5G SIAL127809-100G SIAL127809-25G
4-Methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59 °C
Dichte: 0,978 g/cm³ (72 °C)
MDL: MFCD00004664
CAS-Nummer: 589-18-4
EINECS: 209-639-1