Thymol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 6-Isopropyl-m-kresol, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 4-Isopropyl-3-hydroxytoluol

150331000 150335000 150330025
ACRO150331000EA 50.5 EUR
ACRO150331000 ACRO150335000 ACRO150330025
Thymol 99%
Thymol
Formel: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002309
CAS-Nummer: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.05 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR