2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
o-Xylol-α,α'-diol, o-Bis(hydroxymethyl)benzol, 1,2-Bis(hydroxymethyl)benzol, 1,2-Benzoldimethanol, o-Phenylendimethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41297.0001
8.41297.0010
8.41297.0001EA
73
EUR
8.41297.0001
8.41297.0010
2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 62…64 °C |
MDL:
MFCD00004626 CAS-Nummer: 612-14-6 EINECS: 210-293-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 62 - 64 °C |
Molar Mass | 138.16 g/mol |
Synonyms | 1,2-Bishydroxymethylbenzene |
Hill Formula | C8H10O2 |