2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Xylol-α,α'-diol, o-Bis(hydroxymethyl)benzol, 1,2-Bis(hydroxymethyl)benzol, 1,2-Benzoldimethanol, o-Phenylendimethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
184829-10G 184829-1G
SIAL184829-10GEA 321 EUR
SIAL184829-10G SIAL184829-1G
2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62…64 °C
MDL: MFCD00004626
CAS-Nummer: 612-14-6
EINECS: 210-293-9