2,5-Di-tert-butylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: BHQ
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
112976-1KG 112976-25G
SIAL112976-1KGEA 163 EUR
SIAL112976-1KG SIAL112976-25G
2,5-Di-tert-butylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 212 °C
Dichte: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008825
CAS-Nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8